Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 262
Made with 100% borosilicate micro-glass fibers. Fisherbrand™ Microglass Fiber Filters, Grade 262 are non-hygroscopic and biologically inert. They show chemical resistance to most solvents and reagents (except hydrofluoric acid).
15.00€ - 52.20€
Specifica
Peso base | 120 g/m2 |
---|---|
Tipo di filtro | Microfiltrazione |
Formato | Disc |
Materiale | Vetro borosilicato |
Dimensione del poro | 2.7 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11714113
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
15.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11724113
|
Fisherbrand™
|
89.9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Contains no binder
- Suitable for use at and up to 500°C
- Not affected by humidity
- Suitable for micro-filtration due to fine fibers
- High-loading capacity
- High chemical purity
- made with demineralized water
- High permeability to air
Applications:
- Filtration of industrial water, fresh water algae, drinking water, Proteins, samples for HPLC, solvents
- Sediments content in petroleum products
- Ligand binding test
- Air pollution monitoring
- Membranes pre-filters
- Radio-immuno tests
- Suspended solids in water, smokes
- Liquid scintillation counting
- Cells collection
- Grease content in dairy products
Specifica
120 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Pre-filtri a membrana | |
Non igroscopico | |
0.02 in. | |
Filtro in microfibra di vetro |
Microfiltrazione | |
Vetro borosilicato | |
30 sec. | |
262 | |
500 °C | |
0.53 mm |