Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Syringes: Model 701 for Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 ALS GC
Codice prodotto. 10117070
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 to 26s G
23s G
26s G
calibri da 23 a 26s
Modello:
701 N (Ago cementato)
701 N (Cemented Needle)
701 RN (Removable Needle)
Numero dei punti dell'ago:
2
AS
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 6
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10117070
Marca: Hamilton™ 80391
Designed to work with Agilent 7673, 7683, 7693 and 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gas chromatography (GC) autosamplers
Microliter syringes have a stainless steel plunger that is hand fitted to the glass barrel and are designed for liquid sampling.
Syringe Terminations
  • Cemented Needle (N) - For low volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
  • Removable Needle (RN) - The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length, and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle Point Styles
  • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 23s or 26s
  • Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 23s, 26s, 23s-26s
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago calibri da 23 a 26s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 pollici
Diametro (sistema imperiale) interno ago Da 0.0133 a 0.005 pollici
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.64 - 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno Da 0.0283 a 0.0187 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 0.485 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 - 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.71 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 701 N (Ago cementato)
Numero dei punti dell'ago AS
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Confezione da 6
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 43.4 cm
Stile del punto dell'ago Cono
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore di liquidi Agilent 7673, 7683, 6850, autocampionatori per gascromatografia
Tipo di collegamento Cementato