Learn More
Thermo Scientific™ Microliter Rotor for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™/1.6R Centrifuges
For use with Legend Mach 1.6 and 1.6R Centrifuges.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003348
1781.94 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10072802
  • 2281.35€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: Rotor and lid
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Capacity: 48 × 1.5/2mL
  • Max. Speed/RCF: 15,000rpm/24,652 × g
  • Biocontainment-approved
  • Adapters sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Microliter Rotor
24,652 x g
1.6/1.6R Centrifuge
48 x 1.5/2 mL
15,000 rpm
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Microliter Rotor for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™/1.6R Centrifuges > Centrifuge Acc,microtube Rotor