Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-well ELISA Single-Break Strip Plates
For use in colorimetric immunoassay. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA Single-Break Strip Plates can be broken off separately and number of tests performed can be adjusted to number of samples.
1600.00€ - 1685.00€
Specifica
Rottura | Single break |
---|---|
Formato | Strip Plate |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Proprietà di legame | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10063301
|
Greiner Bio-One
705070 |
Clear | Medium Binding |
1685.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10746732
|
Greiner Bio-One
705071 |
Clear | High Binding |
1600.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- Individual wells can be pipetted without leaving residue
- Flat bottom enables precise optical measurements
- Suitable for transmission measurements
- Specifica
Specifica
Single break | |
8 x 12 | |
96 | |
C | |
Colorimetric immunoassay | |
127.76 x 85.48 x 14.5 mm (5.02 x 3.36 x 0.5 in.) |
Strip Plate | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Yes | |
Yes |