Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre ELISA da 96 pozzetti in polistirene con fondo a F Microlon™
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le micropiastre ELISA Greiner BioOne™ Microlon™ in polistirolo a 96 pozzetti sono testate in un immunodosaggio colorimetrico per applicazioni di ricerca immunologica.
Marca:  Greiner Bio-One 655001
Codice prodotto. 10144771
  • 224.00€ / pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Tracebility from production through a defined LOT number system
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • The footprint is compatible with automated systems
  • Well to well spacing : 9 mm
  • Alphanumeric well coding
  • Suitable for transmission measurements
  • Specifically treated to provide an incresed protein binding
  • Well profile: F-bottom / standard (flat bottom) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Medium Binding
Without Lid
Trasparente
96
Microlon 200
Confezione da 40
Standard
8 x 12
Polistirene
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
Standard Well