Learn More
Micronova™ Stainless Steel Gel Cleaner
A stainless steel gel cleanser spray, with advanced no-drip technology, for removing rust, oxidation and residue build-up on stainless steel, metal and many other hard surfaces. Available in a 16 oz. spray bottle.
Marca: Micronova™ SC1-P
71.96 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- Clings and glides over most surfaces with minimum effort on contact
- Apply into seams and crevices, when dealing with rust, oxidation and residue build-up to pre-treat before wiping
- Nonatomized — will not affect air quality
- Phosphorus-free
- Biodegradable surfactants
- No VOCs
- NSF A7 rating
Specifica
Gel Detergent | |
Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Protect from freezing. | |
16 oz. |
Clear | |
Gel Cleaner for Stainless Surface |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nonylphenol, ethoxylated