Learn More
Micronova™ Irradiated M-Zone™ CuffStrip™ Tape
BIOPHARMA
An irradiated, conformable, polyethylene tape with perforations at 7.6 cm (3 in.) intervals, that is designed to ensure a seal between the glove and garment in cleanroom gowning. Available in smaller widths for plate sealing during environmental monitoring.
254.00€ - 1055.00€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing Cuffs to Gloves in Controlled and Aseptic Environments
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
13147366
Vedere i documenti
Micronova™
CSTX-2DBIR
Dark Blue 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13107366
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Micronova™
CST-218WHIR
White 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.)
1055.00€
pezzi 200
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13117366
Vedere i documenti
Micronova™
CST-318WHIR
White 45.7 x 7.6 cm (18 x 3 in.) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13127366
Vedere i documenti
Micronova™
CST-318WHIRS
White 45.7 x 7.6 cm (18 x 3 in.) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The Micronova Irradiated MicroSeal™ Cuff Seal Tape is a low-density, low-outgassing polyethylene tape with pressure sensitive, clean-peel acrylic adhesive and perforations at 7.6 cm (3 in.) intervals that allow users to bind and tear at optimum lengths to secure the glove to garment. Available from 0.5 to 3-inch widths; smaller widths are ideal for plate sealing during environmental monitoring.
  • Conformable irradiated polyethylene tape
  • Pressure-sensitive acrylic adhesive
  • Effective seal between the glove and garment
  • Perforations at 7.6 cm (3 in.) intervals
  • Available from 0.5 to 3-inch widths
  • Smaller widths for plate sealing during environmental monitoring
  • Low-density, low-outgassing tape
  • Wound on a 3 in. (7.6 cm) plastic core with no liner
  • The 18-yard roll provides approximately 42 seals; the 36 yd. roll, 84 seals
  • Suitable for food processing and pharmaceutical production
  • Gamma irradiated for aseptic areas
Specifica
Specifica
Acrylic
Cleanroom Tape
Sealing Cuffs to Gloves in Controlled and Aseptic Environments
45.7 cm
Polyethylene, Polypropylene
Sterile
18 in.