Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop Adapter
Flat head, cleanroom mop adapters that feature a unique 360° swivel joint that can be locked at 180°, for the ultimate ease and control of flat surface cleaning. Available electropolished stainless steel or polypropylene mop frame.
94.35€ - 283.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Resistente a Chemicals
Visualizza altre specifiche
Requires: Slip covers and extendible or standard stainless-steel handle (sold separately).
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13147616
Vedere i documenti
Micronova™
QPSL-09
Adapter, ACME Threaded Handle Attachment Polypropylene 9 in. 22.9 cm
94.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12877043
Vedere i documenti
Micronova™
QPSL-14
Adattatore Plastica 14 in. 14 pollici
103.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12887043
Vedere i documenti
Micronova™
QPSL-18
Mop Frame Polypropylene 18 in. 45.7 cm
113.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11982485
Vedere i documenti
Micronova™
QDSL-09
Mop Adapter Stainless Steel (304), Polyketone Swivel 9 in. 22.9 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12867043
Vedere i documenti
Micronova™
QDSL-09
Mop Adapter Stainless Steel (304), Polyketone Swivel 9 in. 22.9 cm
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11962485
Vedere i documenti
Micronova™
QDSL-14
Mop Adapter Stainless Steel (304) 14 in. 35.6 cm
272.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11972485
Vedere i documenti
Micronova™
QDSL-18
Mop Adapter Stainless Steel (304), Polyketone Swivel 18 in. 45.7 cm
283.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For floor and wall cleaning
The Micronova SlimLine™ Cleanroom Mop Adapters feature a unique 360° swivel joint that allows an easy glide for cleaning flat surfaces and can be locked at 180° for more controlled cleaning of walls and within hoods and chambers. Adapters are available with either an ACME threaded end for plastic handles or a Quick Disconnect attachment for stainless steel handles.
  • Flat head mop adapters with 360° plastic swivel joints
  • Joint can lock at 180° for more control
  • Available with 304 electropolished stainless steel or polypropylene frames
  • For use with the SlimLine, PadMop, SnapMop and PocketMop series mop covers
  • Adapters fit in the SlimLine and SlimT bucket systems
  • QDSL - stainless steel frame for use with SSU series stainless steel handles
  • QPSL - polypropylene frame for use with STA series plastic handles
  • QSSL - stainless steel frame for use with STA or ALUMEH series handles
  • Available from 9 to 18-inch lengths
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Non-sterile
10.2 cm
Chemicals
1 Ea.
Autoclavable
4 in.
Reusable
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage