Learn More
Micronova™ Tape Dispensers
A coated steel and plastic tape dispenser with 2-inch capacity and an optional weighted base that is designed to hold Micronova 3-inch core tape rolls.
121.00€ - 195.00€
Specifica
Colore | Beige |
---|---|
Materiale | Plastic |
Da utilizzare con (applicazione) | Film-backed or Paper tapes |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13158515
|
Micronova™
P-52 |
Tape Dispenser | 3.25 in. |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13168515
|
Micronova™
P-52W |
Tape Dispenser with Weighted Bottom | 5 in. |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Micronova Tape Dispensers, For Use With: Film-backed or Paper tapes, Quantity: Each, Recommended Applications: Safety, Width: 2 in.
The Micronova Tape Dispenser is a combination of coated steel and plastic with a 2-inch width. Available with or without a weighted base. Designed for use with all Micronova 3-inch core tapes.
- Coated steel and plastic tape dispenser
- 2-inch capacity
- Holds tapes with 3 inch cores
- Designed for use with Micronova tapes
- Optional weighted base
Specifica
Beige | |
Plastic | |
Film-backed or Paper tapes | |
Non-sterile |