Learn More
Micronova™ Dispenser automatico e saponi
A range of soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients that are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Soaps and gel sanitizers include a saddle pump.
126.00€ - 254.00€
Specifica
Content And Storage | Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 500 mL |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Sterilità | Composizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Sterilità | Composizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13127296
|
Micronova™
IC-420 |
Antibacterial Hand Soap | Non-sterile | Benzalkonium Chloride soap with moisturizing agents |
185.76€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12832447
|
Micronova™
IC-220 |
Gloved Hand and Surface Sanitizer | Sterile | 70% IPA, 30% WFI quality water |
254.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13107296
|
Micronova™
IC-110 |
Hand and Glove Soap | Non-sterile | pH balanced general purpose hand soap |
126.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Combines touch-free dispensing with no-hassle installation and easy change out of bottles
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
- Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
- Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
- Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
- 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
- Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
- Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
- Impieghi in ambito medico/sanitario
- Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
- Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
- Soddisfa gli standard OSHA
Specifica
Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. | |
500 mL |