Learn More
Micronova™ Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles
The fundamental electropolished stainless steel handles with quick disconnect attachments that work with all Micronova QD series mop adapters and cleaning tools. Available in a range of fixed and extendible lengths.
55.60€ - 280.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Resistente a | Chemicals, Corrosion |
Care Instructions | Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mops |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13177506
|
Micronova™
SSU-8 |
Extendible Handle | 14 to 23 in. | 35.5 to 58 cm |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13127506
|
Micronova™
SSU-1836 |
Extendible Handle, Quick Disconnect Attachment | 18 to 36 in. | 46 to 91 cm |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11976845
|
Micronova™
SSU-1 |
Extendible Handle, Quick Disconnect Attachment | 38 to 72 in. | 96.5 to 183 cm |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17501725
|
Micronova™
SSU-10 |
Extendible Handle | 47 to 80 in. | 119 to 203 cm |
256.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11986845
|
Micronova™
SSU-3 |
Extendible Handle, Quick Disconnect Attachment | 62 to 120 in. | 157 to 305 cm |
280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13187506
|
Micronova™
SSU-9 |
Fixed Handle | 12 in. | 30.5 cm |
55.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13167506
|
Micronova™
SSU-6 |
Fixed Handle | 25 in. | 63.5 cm |
58.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13157506
|
Micronova™
SSU-5 |
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment | 37 in. | 94 cm |
70.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12837033
|
Micronova™
SSU-4 |
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment | 61 in. | 155 cm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13147506
|
Micronova™
SSU-2 |
Fixed Handle |
71.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11996845
|
Micronova™
SSU-7 |
Fixed Handle | 51 in. | 130 cm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13137506
|
Micronova™
SSU-1S |
Universal Extendible Handle | 38 to 72 in. | 96.5 to 183 cm |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Entire handle can be autoclaved
The Micronova Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles are made from 304 electropolished stainless steel with polyketone components that provide strong, hard-wearing all-around connections for efficient and long lasting use. The included Quick Disconnect attachment is designed for use with the QD series mop adapters and cleaning tools.
- Fundamental handles that work with all Micronova mopping systems
- Electropolished stainless steel with Polyketone components
- Strong, hard-wearing connections for long lasting use
- Available fixed or extendible:
- Fixed length handles available from 8 in (20 cm) to 5 feet (1.5 m)
- Extension handles available from 3 feet (1 m) to 10 feet (3 m)
- For use with all QD series adapters
- May be used with QP tools and frames with addition of the SSA adapter
- Good compatibility with disinfectants
- Autoclavable
Specifica
Non-sterile | |
Chemicals, Corrosion | |
Mops |
Autoclavable | |
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage | |
Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms |