Learn More
Micronova™ Valve Brush
A large, oval-shaped, polyester bristle brush with a BPA-free plastic core and handle, designed to clean drums, tanks and buckets.
75.60€ - 91.80€
Specifica
Product Type | Valve Brush |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Colore | White |
Content And Storage | Keep at ambient temperature |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12715755
|
Micronova™
BRWH-50 |
40.6 cm | 16 in. | 10.2 cm | 4 in. |
75.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12745755
|
Micronova™
BRWH-70 |
76.2 cm | 30 in. | 10.2 cm | 4 in. |
91.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
The Micronova Valve Brush is ideal for equipment cleaning, including drums, tanks and buckets. All materials of construction are produced from base resins that are BPA free and FDA approved.
- Large, oval-shaped brush with attached handle
- Ideal for cleaning drums, tank, buckets and other equipment
- Polyester bristles with a plastic core and handle
- BPA free and FDA approved
Specifica
Valve Brush | |
White | |
Reusable | |
Polyester |
Non-sterile | |
Keep at ambient temperature | |
Valve Brush to Clean Drums, Tanks, Buckets | |
Chemicals |