Learn More
Socorex™ Micropipette Rack for Qualitix™ Tipfill Refill System
Reusable, reclosable, and more space-saving than conventional racks. Socorex™ Micropipette Rack for Qualitix™ Tipfill Refill System readily accepts micropipette refill packs and has smooth, rounded edges and an ergonomic snap latch that won't catch gloves.
Marca:  Socorex™ 3070.1000ER
Codice prodotto. 15790649
  • 31.45€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accepts Qualitix™ Tipfill Refill System refill packs.
  • Hinged lid.
  • Smooth, rounded edges.
  • Ergonomic snap latch that won't catch gloves.
  • Transparent lid.
  • Reusable.
Specifica
Specifica
Yes
Autoclavable
Micropipette Tips (1000μL)
Qualitix™Tipfill Refill System
6
96
Natural
Yes
8