Learn More
Hirschmann™ MicroPipetter
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Micropipettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contains replaceable adapter for optimum adaptation to pipette size
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Micropipettes |
| Include | Ring Mark and replaceable adapter |
| Tipo | Micropipet |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Micropipettes |