Learn More
Fisherbrand™ Supporto per micropipette
Supporto standard in grado di ospitare sei pipette. Il supporto per micropipette Fisherbrand™ consente di conservare la maggior parte delle migliori marche di pipette in modo pratico e sicuro. Accattivante supporto blu in ABS resistente.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.65340kg
Descrizione
- Conservazione comoda e sicura
- Portapipette classico a sei posizioni progettato per contenere le pipette dei principali marchi
- Fessure superiori larghe 25 mm; Fessure inferiori larghe 20 mm
Specifica
Supporto micropipette | |
Blu | |
6 |