Learn More
Thermo Scientific™ Nastro di tenuta per micropiastre
Codice prodotto. 10105383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10105383
Marca: Thermo Scientific™ 15036
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nastro sigillante incolore e autoadesivo per micropiastre standard.
Nastro sigillante incolore e autoadesivo per micropiastre standard.
Il nastro sigillante per micropiastre Thermo Scientific è costituita da un pacchetto di fogli pretagliati e a pressione per sigillare la superficie di micropiastre standard da 96 o 384 pozzetti durante le fasi di incubazione.
I fogli monouso consentono di sigillare e risigillare una micropiastra due o tre volte per le fasi di incubazione di una procedura ELISA o di dosaggio proteico. Per sigillare le piastre in modo rapido e semplice consentendo la miscelazione o impedendo l'evaporazione durante le fasi di incubazione dei saggi.
In evidenza:
  • A pressione – Posizionare il nastro sulla piastra e premere per sigillare; si rimuove con altrettanta facilità
  • Fogli separati – Il dorso di ciascun foglio si libera facilmente dalla pellicola (rivestimento)
  • Durevole e inerte – La pellicola di acetato trasparente è spessa (4.5 mil) con un sottile strato di adesivo acrilico (1.5 mil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96/384
Quantità 100 sheets
Product Type Film, Seal, or Applicator
Adesivo Pressure Sensitive
Plate Compatibility 96-Well Plates