Learn More
Sartorius Microsart™ @Filter 100 in Bags
Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units
Marca: Sartorius 16D01--10-H6--BL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units
Microsart @filter units, sterile and ready to use, combine a funnel and a gridded membrane filter in one unit. They have been specifically developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmaceuticals, cosmetics, food, beverages, water and other liquids. For sample volumes up to 100ml, the Microsart @filter 100 is the ideal device. The optimised design permits thorough rinsing of the system subsequent to filtration. No liquid is retained in the filter funnel. Optimal sealing to the Microsart Base 47 mm is guaranteed by the Click-Fit closure.
Safe and Reliable:
Sterile packaged - Sterilization at the point of use is not required
Fully disposable base and funnel - Preparation- and sterilization-free procedure reduces the risk of secondary contamination
Optimized design and materials - No liquid remains after filtration, eliminates the need of rinsing
Easy handling:
Click-Fit closure - Fast in routine analysis, eliminates the risk of leakage
Economy:
Adaptable on Combisart™ - Maximum flexibility, no additional investment required
Transparent funnel material - Visibility of the complete filtration
Specifica
White | |
Cellulose Nitrate | |
0.5 μm | |
Black | |
47 mm |
Membrane Filter | |
Cellulose Nitrate | |
Sterile | |
Filtration Membrane Disc |
Sicurezza e movimentazione
- X60 MS @FILTER 100 CN WH BLK .45µ
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose