Learn More
Sartorius Microsart™ Media
Enhance the safety of microbiological quality control in the pharmaceutical and biotech industries for microbial limits testing according to the USP and EP
640.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952510
|
Sartorius
14322--47----ACN |
R2A; Target microorganisms: total count, stressed organisms found in pure water systems |
640.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932510
|
Sartorius
14313--47----ACN |
TSA; Target microorganisms: total count |
640.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942510
|
Sartorius
14314--47----ACN |
SDA; Target microorganisms: yeasts and molds |
640.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ready-to-use agar media dish (prefilled with different agar media types) with active lid
- Sterile packaged and ready to use together with Microsart filter units
- Active lid enables touch-free transfer of membrane, without using any tweezers and reduces the risk of secondary contamination
- Liftable interior lid provides easy access to select colonies after incubation for further analysis
Specifica
Growth Medium |