Learn More
Kern Sohn Telecamera per microscopio ODC
Specialists in microscopy for measurement, counting, documentation, archiving and image processing.
438.60€ - 2448.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscopes |
---|---|
Tipi di sensore | CMOS |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di porta | Risoluzione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di porta | Risoluzione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17309541
|
Kern Sohn
ODC 825 |
USB 2.0 | 5.1 MP | 1/2.5 in. Sensor |
438.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17319541
|
Kern Sohn
ODC 832 |
USB 3.0 | 5.1 MP | 1/2.5 in. Sensor |
601.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17329541
|
Kern Sohn
ODC 841 |
USB 2.0 | 20 MP | 1 in. Sensor |
1295.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17339541
|
Kern Sohn
ODC 861 |
USB 2.0 | 20 MP | Compact, 1 in. Sensor |
2448.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- The universal microscope cameras can be used anywhere and can be connected to the microscope as well as to a laptop or PC using the USB cable (USB 2.0)
- Through the proven CMOS technology, in connection with the USB 2.0 the images are shown quickly and clearly
- These cameras are also ideal for more demanding applications, such as, for example, darkfield, phase contrast and for fluorescence applications.
- Your daily work is made significantly easier with the very best synchronisation, a high frame rate as well as stable image performance together with our Microscope VIS software which we deliver with the product.
- The power supply is through the USB cable, which means that no additional power supply is required
- As well as the camera, the delivery includes our multi-lingual KERN Microscope VIS Basic KERN OXM 901, a USB cable (Length: 2000 mm) various eyepiece adapters and an object micrometer to calibrate the software.
- Please order the appropriate C-mount adapter to fit your KERN microscope now.
Specifica
Microscopes | |
CMOS |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto