Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia con cavità
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Vetrini per microscopia con cavità di alta qualità
- Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
- Con bordi smerigliati a 90°
- Diametro delle cavità de 15-18 mm, profondità 0,6-0,8 mm
- Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 10 |
| Edges | Bordi smerigliati a 90° |
| Frosted | No |
| Materiale | Vetro bianco |
| Precleaned | Sì |
| Spessore (sistema metrico) | 1.2 to 1.5 mm |
| Tipo | Vetrini per Microscopia |
| Vedi altri risultati |