Learn More
Thermo Scientific™ Microscope Slides, Cut
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
76 x 26 mm
Quantità:
50 Pieces in Box
Spessore (sistema metrico):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 1 to 1.2 mm |
| Colore | Extra White |
| Certificazione/Conformità | ISO8037/I |
| Rivestimento | Senza rivestimento |
| Quantità | 50 Pieces in Box |
| Superficie di scrittura | No |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |