Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
243.00€ - 895.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 3.3 cm2 |
---|---|
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Volume (sistema metrico) | 0.5 to 5 mL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17164741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP001C41 |
1 kDa | 24/Pk. | Yellow |
243.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP030C46 |
30 kDa | 100/Pk. | Red |
895.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP003C46 |
3 kDa | 100/Pk. | Gray |
800.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP100C41 |
100 kDa | 24/Pk. | Clear |
243.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17124751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP030C41 |
30 kDa | 24/Pk. | Red |
243.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17154751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP100C46 |
100 kDa | 100/Pk. | Clear |
800.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP010C46 |
10 kDa | 100/Pk. | Blue |
800.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17184741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP003C41 |
3 kDa | 24/Pk. | Gray |
243.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17174741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP001C46 |
1 kDa | 100/Pk. | Yellow |
895.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17104751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCP010C41 |
10 kDa | 24/Pk. | Blue |
243.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
- For research applications only
Specifica
EFA: 3.3 cm2 | |
PES | |
Non-sterile | |
0.5 to 5 mL (Sample) |