Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
Marca: Cytiva MCPM02C68
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High spin speed and larger EFA reduces spin times
- For samples from 0.5 to 5 mL
- For research applications only
Specifica
Aqua | |
PES | |
Non-sterile | |
0.5 to 5 mL (Sample) |
EFA: 3.3 cm2 | |
0.2 μm | |
100/Pk. |