Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
Marca:  Cytiva MCPM45C67
Codice prodotto. 17184751
  • 270.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High spin speed and larger EFA reduces spin times
  • For samples from 0.5 to 5 mL
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Wildberry
PES
Non-sterile
0.5 to 5 mL (Sample)
EFA: 3.3 cm2
0.45 μm
24/Pk.