Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strip
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6044136 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
120/Pk., 5/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 12328482
Marca: Thermo Scientific™ 342511
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage using these polyethylene plug strips.
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
  • LDPE non-autoclavable
  • Eight-plug strips can be easily cut apart for individual samples
  • Available sterile and nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type 8-cap Strip
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Striscia di chiusura con 8 tappi per provette per microtitolazione da 1.2 ml
Materiale LDPE
Colore Incolore
Imballaggio 10 sacchetti sigillati di dodici strisce di 8 tappi/unità, 5 unità/contenitore
Quantità 120/Pk., 5/Cs.
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plug Strips