Learn More
OHAUS™ Microtube Rack
Codice prodotto. 15762529 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15762529
Marca: OHAUS™ 30400114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Microtube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with microtubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microtube Rack
Descrizione Micro Tube Rack
Matrice 10 x 7
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Microtubes
Materiale PVC-coated Steel
Posizioni 70
Forma Rectangular
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 12.70 cm x 17.80 cm
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 17.8 x 4.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.80 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.00 in.
Altezza (sistema metrico) 4.300 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.70 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.00 in.
Profondità (sistema metrico) 12.70 cm