Learn More
Miele Professional™ Documentazione dei dati di processo
Prolunga APH 305 10 m, per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2
Marca: Miele Professional™ 7951450
54.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2
Specifica
Documentazione dei dati di processo/operativi/comunicazione | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Documentazione dei dati di processo > cable 10 m