Learn More
Honeywell™ Miller H-Design™, Duraflex™ 2-point, Mating Front D-ring Safety Harness
New generation of harnesses dedicated to construction and general industry sectors and designed to provide more comfort, freedom of movement, and safety.
Marca:  Honeywell™ 1032867
Codice prodotto. 15631757
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shoulder Straps: Duraflex Stretch 44.5 mm webbing of PES with PTFE treatment (water repellent / anti stain). Color: green with a black design. Breaking strength > 2200 daN
  • Other Straps: Standard black webbing of 44 mm PES with PTFE treatment (water repellent / anti stain). Breaking strength > 2700 daN
  • Back Anchorage D-ring: Steel, zinc-plated. Breaking strength > 2300 daN
  • Sternal point: D ring: Steel, zinc-plated. Breaking strength > 2800 daN
  • Steel mating buckles: Zinc-plated. Breaking strength > 900 daN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Attestation: 0082/490/160/05/14/0155, Certifications: EN 361
1
Duraflex, PES, PTFE
Safety harness
Front
H-design
140 kg/308.647 lb.
PES, PTFE, Steel, Zinc