Learn More
Honeywell™ Miller H-Design™ Hi-Vis Vest Safety Harness
Comfortable, high-visibility vest and 2-point safety harness.
Marca:  Honeywell™ 1032919
Codice prodotto. 15646998
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 2-point Miller H-Design harness with stretch webbing, 2 loops, auto buckles.
  • High-visibility yellow textile vest with reflective tape certified to EN ISO 20471 (2013)
  • Side zippers with double cursers allows a perfect fit to any body shape and adjustment to summer and winter clothing
  • Inner zippers for easy access to the harness for making adjustments
  • Removable vest easy to fix to the harness thanks to its quick clip system (push buttons)
  • Vest suitable to any Miller H-Design harness:
    • 2 large front slits allow the height adjustment of the sternal anchor point and the chest straps.
    • 1 slit at the back with Velcro fastener to sustain the rear D-ring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Auto buckles
Construction, fall prevention
H-design
EN 361, EN ISO 20471 class 2 (2013), EN ISO 13688 (2013), OEKO-TEX standard 100
3