Learn More
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
188.86€ - 1470.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Descrizione | Stile ingresso | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Descrizione | Stile ingresso | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10094380
|
Merck
SLFG85000 |
5 cm | Luer outlet, ethylene oxide sterilized | Stepped hose barb with female Luer slip | 100 mL |
1395.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10421551
|
Merck
SLFG05010 |
5 cm | HB/HB | Stepped hose barb with female Luer slip | 4 L |
195.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10267770
|
Merck
SLFGN25VS |
2.5 cm | Needle outlet, ethylene oxide sterilized | Female Luer-Lok™ | 100 mL |
209.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10712911
|
Merck
SLFG05000 |
5 cm | HB/HB | Stepped hose barb with female Luer slip | 4 L |
1370.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11516515
|
Merck
SLFGL25BS |
2.5 cm | Luer outlet, ethylene oxide sterilized | Female Luer-Lok™ | 100 mL |
377.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10628261
|
Merck
SLFG65000 |
5 cm | HB-NPTM | Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior | 4 L |
1470.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10410011
|
Merck
SLFG65010 |
5 cm | Inlet and Outlet, 1/8 NPT | Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior | 4 L |
195.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10238090
|
Merck
SLFG85010 |
5 cm | Luer outlet, ethylene oxide sterilized | Stepped hose barb with female Luer slip | 100 mL |
188.86€
pezzi 10 |
N/A | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10638261
|
Merck
SLFG75010 |
5 cm | Inlet and Outlet, 1/8 NPT | 1/8 in. NPTM | 100 mL |
208.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
10687121
|
Merck
SLFG55010 |
5 cm | HB-NPTM | Stepped hose barb with female luer slip interior | 4 L |
195.00€
pezzi 10 |
N/A | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10648261
|
Merck
SLFG75000 |
5 cm | HB-NPTM | 1/8 in. NPTM | 4 L |
1470.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Raccordo portagomma con Luer Slip femmina interno.
- Con membrane PTFE idrofobe
- Custodia in polipropilene (a eccezione di SLFG-025-LS e -50, che hanno una custodia in PVC)
- Varietà di combinazioni ingresso/uscita, incluso il raccordo portagomma e 1/8 NPT
- Non sterili, sterilizzabili in autoclave, bidirezionali
Applicazioni:
- Per la protezione delle fonti per il vuoto da contaminazione e dai danni dovuti all'umidità
- Sterilizzazione dell'aria ambiente che entra nei fermentatori
- Filtrazione dei gas dell'incubatore per la protezione dalla contaminazione
- Filtrazione dei gas dell'incubatore per la massima protezione dalla contaminazione
Specifica
Single-use | |
0.2 μm |