Learn More
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
352.00€ - 1085.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Soddisfa i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l’uso in applicazioni mediche e di laboratorio all’esterno degli USA |
Colore | Giallo |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polivinilidenfluoruro (PVDF) idrofilo Durapore |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10785534
|
Merck
SLHVM33RS |
Filtro per siringa, settore medico | 33 mm | 50/conf. | <200 ml |
370.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10030172
|
Merck
SLHV033RB |
Filtro per siringa | 33 mm | 250/confezione | <200 ml |
1085.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10487342
|
Merck
SLHV033RS |
Filtro per siringa | 33 mm | 50/confezione | <200 ml |
352.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10156630
|
Merck
SLHV004SL |
Syringe Filter | 0.4 cm | 100Pack | <10 mL |
356.00€
pezzi 100 |
N/A | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10146520
|
Merck
SLHV013SL |
Syringe Filter | 1.3 cm | 100Pack | <200 mL |
555.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
Descrizione
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Sterile Millex filter units are available in a larger 33 mm housing with either MCE, PVDF or PES membranes.Faster flow rate:The larger filter surface area increases flow rate and throughput. It also makes it easier to filter solutions because it reduces the pressure required to empty the syringe.Higher operating pressure:Millex filters have a maximum housing pressure of 10.5 bar (150 psig), which means you can filter solutions faster than before.Color-coded:The color-coded band on the Millex housing clearly indicates which membrane is inside.Manufactured for reliable performance:Millex filters are manufactured in a controlled environment using an automated process. Human hands never touch the filter during assembly. A Certificate of Quality included in each box describes Millipore's quality standards in detail.Choice of membranes:Millex filters are available with three membranes: Millipore Express™ (PES) membrane, mixed cellulose esters (MCE), and Durapore (PVDF). - Millex-GP filters feature Millipore Express (PES) membrane, which provides a unique combination of speed and six times less protein binding than competitive PES membranes. Millex-GP filters are recommended for sterile filtering protein solutions, tissue culture media, buffers and additives. - Millex filters with Durapore™ (PVDF) membrane are the lowest protein-binding syringe filters available. Use them to filter protein solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration. - Millex-MF filters feature mixed cellulose esters (MCE) membrane, which provides reliable, general purpose filtration of water or other aqueous solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration.Applications:Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components.Specifica
Not Autoclavable | |
Giallo | |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) idrofilo Durapore | |
Sterile | |
Luer Lock femmina | |
113°F | |
113°F |
Soddisfa i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l’uso in applicazioni mediche e di laboratorio all’esterno degli USA | |
Single-use | |
0.45μ m | |
PVDF | |
Luer Slip maschio | |
45°C | |
45 °C |