Learn More
Merck Millex™ Samplicity™ Filters, 0.45 μm
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
458.00€ - 1730.00€
Specifica
Connettori | Easy loading funnel inlet, Outlet tip for smooth transfer to HPLC vials |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Samplicity G2 Filtration System |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11346042
|
Merck
SAMPLCR04 |
Hydrophilic PTFE | 384Pack |
1730.00€
pezzi 384 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11335982
|
Merck
SAMPLCR01 |
Hydrophilic PTFE | 96Pack |
458.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16651744
|
Merck
SAMPHV001 |
PVDF | 96Pack |
630.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Overview of Millex Samplicity™ Filters for the Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
- Filtration for HPLC sample prep without syringes
- Millex Samplicity™ Filters provide integrated funnels and filters for easiest sample loading
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with hydrophilic PTFE and Durapore™ PVDF membranes
Specifica
Easy loading funnel inlet, Outlet tip for smooth transfer to HPLC vials | |
Samplicity G2 Filtration System | |
Non-sterile | |
0.3 to 1.6 mL |
Single-use | |
0.45 μm | |
Millex™ Samplicity™ Filter | |
25 mm |