Learn More
Merck Millicell μ-Angiogenesis Activation Assay Kit
Marca:  Merck MMA130
Codice prodotto. 11790363
  • 1535.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Fluorescence
1 Kit
Angiogenesis Assays
Millicell μ-Angiogenesis Activation Assay Kit
Millicell™ μ-Angiogenesis Slides Five tissue culture treated slides. Each slide contains 15 wells, Calcein-AM One 50 μg vial, PMA One 1mg vial. ITS Media Supplement, 100X One 0.5mL vial, Thrombin Solution One 0.75mL vial, Fibrinogen Solution
1 Kit
Vertebrates, Human, Rat