Learn More
Merck Millicell Hanging Cell Culture Insert
Codice prodotto. 15303328 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
No. of Wells:
6
12
24
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 15303328
Marca: Merck MCRP12H48
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows attachment or suspension cells to access media from both their apical and basolateral sides.
  • Cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo
  • In addition, Millicell inserts make it possible to study both sides of the cell monolayer
  • The inserts are easily prepared for SEM and TEM visualizing techniques, and they are compatible with cellular and/or fluorescent stains
  • For co-culturing and permeability assays
  • Unique design allows easier basolateral access than other hanging inserts with less risk of contamination
  • Available in 5 pore sizes and 3 diameters, including a 1 μm pore size that is optically transparent for better visualization by microscopy
  • PET Membrane (polyethylene terephthalate) for growth of attachment-dependent cells without matrix
  • Individually blister packaged
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione PET (Polyethylene Terephthalate) Filter Code
Materiale Polystyrene
Dimensione del poro 1 μm
Tipo Cell Culture Insert
Descrizione articolo 50°C Max. Operating Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cell Attachment, Cell Culture, Cell Differentiation, Immunocytochemistry
Diametro filtro (sistema metrico) 12 mm
Quantità 48/Pk
Da utilizzare con 12-well Plates
Colore Clear
Sterilità Sterile
No. of Wells 12