Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Marca: Medchem Express HY-B0168A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.Specifica
Milnacipran hydrochloride | |
101152-94-7 | |
10 mg | |
C15H23ClN2O | |
H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM) | |
282.81 | |
99.92% |
Solid | |
White | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation | |
O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl | |
282.81 | |
Research |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only