Learn More
HUBER Olio minerale
Codice prodotto. 10269651
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
5L
Codice prodotto. 10269651
Marca: HUBER 6155
High quality mineral oil based heat transfer fluid
  • Thermofluid P20.190.40
  • Mineral oil
  • Min. temp: 20°C
  • Max. temp.: 190°C
  • Viscosity at 25°C: 40mm&superscript_2;/s
Specifica
Colore Giallo chiaro
Capacità (sistema metrico) 5 L
Gamma di temperatura 20°C to 190°C
Tipo Olio minerale
Quantità 5 l
Temperatura massima (sistema metrico) 190°C
Viscosità 40 mm2/sec.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MinOil P20.190.40
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .