Learn More
Mineral oil, for spectroscopy, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Codice prodotto. p-169547 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
6 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
6mL
Product Code. 10468470
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 124020060
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For IR spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Mineral oil
Colore Colorless
Densità 0.8510g/mL
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4730
Quantità 6 mL
Indice di Merck 14, 7186
Gravità specifica 0.851
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viscosità 14-19 mm2/s (40°C)
Grado Spectroscopy
Forma fisica Oily Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.