Learn More
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions
Codice prodotto. p-4522171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column
0.53 mm ID Capillary GC Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10311155
Marca: Thermo Scientific™ 290GU498
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Kit contains one union and five ferrules
Includes:
Union, 1; Ferrules, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Capillary Union
Descrizione For 0.32 mm I.D. Capillary
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column