Learn More
Buerkle™ Minicampionatore
Codice prodotto. p-8002374 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Ideale per il campionamento da fusti, barattoli, serbatoi, adatto per l'uso con alimenti e oli viscosi
Ultra Pure Sampling
Materiale:
PTFE
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Not for aggressive acids. Vapours could destroy pump.
Codice prodotto. 10268460
Marca: Buerkle™ 53050100
Not for aggressive acids. Vapours could destroy pump.
Choose from the PE model for general sampling or PTFE model for ultra pure sampling. Buerkle™ MiniSampler Environmental Sampling Kits are ideal for sampling from barrels, canisters, tanks and other large volume liquid storage units.
  • Sample liquid only comes into contact with the suction hose and original sample bottle minimizing possibility of cross-contamination
  • Bottles are sealed immediately after taking sample
  • Disposable suction hose can quickly be replaced ensuring samples are not contaminated
  • If necessary, a new hose can be used for each sample
  • 8 mm hose can reach narrow, seemingly inaccessible sampling areas
  • Also suitable for viscous oils
  • Complete with a handy transport case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Polietilene
Descrizione Maximum suction height: 5 m
Include Pompa per alto vuoto, 10 bottiglie in PE da 100 ml, tubo di aspirazione in PE da 10 m (6 x 8 mm), 1 tagliatubi, 1 peso per tubo in acciaio inox V2A (1.4301), 20 guarnizioni per bottiglia seal-it
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il campionamento da fusti, barattoli, serbatoi, adatto per l'uso con alimenti e oli viscosi