Learn More
Fisherbrand™ Mini incubatore a scuotimento con piattaforma a tappetino piatto
Incubatore per agitazione compatto per matracci e provette
Marca:  Fisherbrand™ H1001-M-E-FIS
3200.91 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16313226
  • 7195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Estremamente compatto
  • Controllo touchscreen
  • Attacco per pallone magnetico brevettato
  • Specifica
    Specifica
    19 mm
    230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W
    1 A
    CE
    Aluminum, Polycarbonate, Rubber Platform
    28 x 41 x 33 cm
    17 kg
    11.5 kg
    Flat rubber may platform
    0 to 49 hr. Continuous
    30 to 300 rpm
    5°C to 60°C
    5 x 500 mL Flasks, plates, and tube racks
    0.1°C
    23.5 x 29 cm
    37 lb.
    25 lb.
    Touch
    Flat Mat
    2 Years