Learn More
Fisherbrand™ Rotatore per mini provette
Può essere utilizzato in un ampio ventaglio di discipline scientifiche, tra cui biologia molecolare, clinica e biochimica
Marca: Fisherbrand™ 88861052
311.50 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes:
- 2 palette da 10/15 ml
- 2 palette da 5/7 ml
- 2 palette da 1,5/2 ml
- 1 paletta da 50 ml
Descrizione
- Ingombro ridotto
- Display gir/min digitale
- Motore esente da manutenzione con funzionamento silenzioso
- Palette facili da regolare e sostituire - Ogni paletta è regolabile da 0 a 90 gradi
- Miscelazione più efficace grazie alla modalità di “agitazione”
- Agitazione ogni 40 gradi del ciclo di rotazione
- Combinazione di rotazione e oscillazione per una miscelazione più efficace
- Disponibilità di palette supplementari
Servizi
2 anni
Specifica
±1 gir/min | |
100-240V | |
provette | |
Tipo di spina: UE, UK, CN | |
2 anni |
10 - 40 gir/min | |
Da 4 a 40 °C | |
CE | |
|
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Fisherbrand mini tube rotator
Rockers Rotators and Mini Shakers
Dimensione file: 4.6 MB
Instruction manual_Mini Tube Rotator_EN.pdf
Dimensione file: 1.9 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rotatore per mini provette > Tipo di spina: UE, UK, CN