Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.65 mL
1.1 mL
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.
Unit Size:
pezzi 120
pezzi 400
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 80
pezzi 960
Description
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
- Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
- Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 12 Cap Strip |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polyethylene |
| Formato | Strip |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ensures positive sample identification |
| N. per confezione | 80/Pk. |
| Imballaggio | 80 Strips/PK., 5 Packs/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Strip |