Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Marca:  Axygen™ MTS-11-8-C-R-S
454.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.99000kg
Codice prodotto. 12716829
  • 497.00€ / pezzi 600
Spedizione stimata: 20-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
Specifica
Specifica
Microtube
1.1 mL
Polypropylene
Alpha numeric grid, one way lid
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
No
Autoclavable
Clear
Ensures positive sample identification
120/Pk.
Sterile
Cylindrical