Learn More
Fisherbrand™ Mini UV Sterilization Cabinet with Timer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
No tray
Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Tipo di illuminazione | 4 UV Lights, 1 White |
| Profondità (sistema metrico) | 350 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 510 mm |
| Include | No tray |
| Wattage | 5 x 15 W |
| Peso (sistema metrico) | 12 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 560 mm |