Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Suitable for sampling sticky, cohesive powders as well as products such as cheese. Sampling Systems™ MiniCorer is excellent at taking samples from semi solid products.
51.25€ - 67.95€
Specifica
Product Type | Corer |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Finitura | Bright |
Diametro (sistema metrico) | 18 mm Max Blade Diameter |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809391
|
Sampling Systems™
7008A-02 |
235 mm |
60.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15819391
|
Sampling Systems™
7008A-03 |
295 mm |
67.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15899381
|
Sampling Systems™
7008A-01 |
190 mm |
51.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 316L stainless steel
- High quality bright polish finish
- Crevice free construction
- Rotate the handle as the sampler is pushed into the product to allow a core of the product to be cut
- Remove the sampler when finished
Specifica
Corer | |
Autoclavable | |
18 mm Max Blade Diameter |
Stainless Steel (316L) | |
Bright |