Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
An innovative product line of fixed-volume air dispacement mini-micropipettes. Kartell™ MiniFix Micropipettor is designed for fast, repetitive, and precise operation and are competitively priced.
25.35€ - 25.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE/IVD |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Red |
Numero di canali | 1 |
Da utilizzare con (applicazione) | Routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Punte compatibili | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Punte compatibili | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10798293
|
Kartell™
0129000 |
100 μL | Kartell™ 960/958 |
25.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10257222
|
Kartell™
0128700 |
20 μL | Kartell™ 960/958 |
25.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10181473
|
Kartell™
0129300 |
500 μL | Kartell™ 961 |
25.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10790404
|
Kartell™
0128600 |
10 μL | Kartell™ 960/958 |
25.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10053702
|
Kartell™
0128800 |
25 μL | Kartell™ 960/958 |
25.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434242
|
Kartell™
0128500 |
5 μL | Kartell™ 956/959 |
25.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10389142
|
Kartell™
0128900 |
50 μL | Kartell™ 960/958 |
25.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fully autoclavable
- Designed for fast, repetitive and precise operation
- Very compact in terms of size and weight
- Designed for routine or biological hazard work
- Kartell™ tips fit on the conical shaft as well as most other commercially available tips
- The plunger button has a different color based on dosing capacity
- Individually calibrated in compliance with ISO8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus
- Carries the CE conformity mark
Specifica
CE/IVD | |
Red | |
Routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling | |
13 cm |
Autoclavable | |
1 | |
1/Pk. | |
10 g |