Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™
Codice prodotto. 11328213
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Colore:
Trasparente
Trasparente con barre bianche
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11328213
Marca: Bryson Packaging™ BAJ360050N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • With resealable strips
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Capacità (sistema metrico) 510 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 80 mm