Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Colore:
Trasparente
Trasparente con barre bianche
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Available in a wide range of sizes/capacities
- With resealable strips
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Larghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |