Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™
Sacchetti richiudibili per la conservazione in loco o per l'invio dei campioni. I sacchetti scrivibili in polietilene Bryson Packaging™ Minigrip™ sono trasparenti e sono dotati di tre barre bianche per l'etichettatura. Disponibilità di sacchetti quadrati e rettangolari in una vasta gamma di misure. Confezioni da 100 e da 1,000 pezzi.
9.00€ - 50.00€
Specifica
Descrizione | Sacchetto risigillabile |
---|---|
Colore | Trasparente con barre bianche |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
Materiale | PE (Polietilene) |
Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11388193
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-040H |
115 mm | 115 mm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11998267
|
Bryson Packaging™
BAJ340130G |
230 mm | 325 mm |
32.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11368203
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-150A |
254 mm | 356 mm |
41.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11378203
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-160U |
279 mm | 406 mm |
50.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11358203
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-140D |
57 mm | 76 mm |
9.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11378193
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-005J |
60 mm | 60 mm |
37.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11587863
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-031Y |
90 mm | 115 mm |
42.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11597863
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-071T |
125 mm | 190 mm |
11.44€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11988267
|
Bryson Packaging™
BAJ340110M |
150 mm | 230 mm |
18.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Sacchetti richiudibili in polietilene trasparente con strisce a pressione
- Tre barre di grandi dimensioni scrivibili da etichettatura per semplificare l'identificazione e l'organizzazione
- Ideali per la conservazione in loco o per l'invio dei campioni
- Disponibili in una vasta gamma di formati per soddisfare qualsiasi esigenza di conservazione
Specifica
Sacchetto risigillabile | |
Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni | |
50 μm |
Trasparente con barre bianche | |
PE (Polietilene) |
Titolo del prodotto
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™