Learn More
Invitrogen™ MIP-1 beta Human ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit measures proteins with no wash steps, small sample consumption, high sensitivity, and large dynamic range on a qPCR instrument
748.00€ - 3350.00€
Specifica
Numero di accesso P13236
Intervallo saggio 0.064 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity <0.05 pg/mL
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15930483
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
A35597
96 Tests
748.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17183109
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
A355975
5 x 96 Tests
3350.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-sensitivity: Detect low levels of proteins with greater sensitivity than traditional methods like ELISA
  • Small sample consumption: Use 2 to 5 μL of sample (e.g., 2 μL vs 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow: No wash steps, 2 hours from sample to answer
  • Broad dynamic range: 5 logs minimizes sample dilutions to ensure falling within the range
  • No proprietary instrument to purchase: Runs on any real-time PCR instrument
  • ProQuantum software available: Robust data analysis and statistical group wise comparison
Specifica
Specifica
P13236
<0.05 pg/mL
Proximity-based Immunoassay
Human
qPCR Instruments
ACT2; AT744.1; G-26; HC21; LAG-1; LAG1; MIP-1-beta; MIP1B; MIP1B1; SCYA2; SCYA4
Antibody-conjugate A, Antibody-conjugate B, Antibody-conjugate dilution buffer, Assay dilution buffer, Ligase, Master Mix, Standard
RUO
Frozen at -20°C
30 min.
0.064 to 5000 pg/mL
Taqman™ Real-time PCR
ProQuantum
Protein quantitation
6351
1 hr.
FAM™
Serum,2-5μL; Supernatant,2-5μL; Plasma,2-5μL
Human
2 hr.